5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1662-1G PC1662-5G
APOSPC1662-1GEA 959 DKK
APOSPC1662-1G APOSPC1662-5G
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
Smeltepunkt: 146…148 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095367
CAS-nummer: 850568-05-7