Calcium tetrafluoroborate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1648F-100G PC1648F-25G PC1648F-5G
APOSPC1648F-100GEA 3710 DKK
APOSPC1648F-100G APOSPC1648F-25G APOSPC1648F-5G
Calcium tetrafluoroborate 95%
Calcium tetrafluoroborate
Formel: Ca(BF₄)₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015972
CAS-nummer: 13814-93-2
UN nummer: 3260
ADR: 8,III