3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1637-1G PC1637-5G
APOSPC1637-1GEA 164 DKK
APOSPC1637-1G APOSPC1637-5G
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₅BFNO₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095130
CAS-nummer: 214210-21-6