2-Chlor-4-Fluorphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1636-25G PC1636-5G
APOSPC1636-25GEA 632 DKK
APOSPC1636-25G APOSPC1636-5G
2-Chlor-4-Fluorphenylboronsyre 98%
2-Chlor-4-Fluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BClFO₂
Smeltepunkt: 220…223 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684295
CAS-nummer: 313545-72-1