5-Chlor-2-Fluorphenylboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1635-25G PC1635-5G
APOSPC1635-25GEA 2270 DKK
APOSPC1635-25G APOSPC1635-5G
5-Chlor-2-Fluorphenylboronsyre 97%
5-Chlor-2-Fluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BClFO₂
Smeltepunkt: 182…188 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05664225
CAS-nummer: 352535-83-2