Caesiumfluorid, anhydrous 99,5%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1630-100G PC1630-25G PC1630-500G
APOSPC1630-100GEA 513 DKK
APOSPC1630-100G APOSPC1630-25G APOSPC1630-500G
Caesiumfluorid, anhydrous 99,5%
Caesiumfluorid
Formel: CsF
Kogepunkt: 1251 °C
Smeltepunkt: 682 °C
Massefylde: 4,115 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010960
CAS-nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III