4-Chlor-2-Fluorphenylboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-fluorophenyl)borane
PC1629-25G PC1629-5G
APOSPC1629-25GEA 872 DKK
APOSPC1629-25G APOSPC1629-5G
4-Chlor-2-Fluorphenylboronsyre 97%
4-Chlor-2-Fluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BClFO₂
Smeltepunkt: 246…250 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02684293
CAS-nummer: 160591-91-3