3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1624-1G PC1624-5G
APOSPC1624-1GEA 1070 DKK
APOSPC1624-1G APOSPC1624-5G
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₈H₁₀BFO₃
Smeltepunkt: 155…158 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363779
CAS-nummer: 850589-53-6