2-Chlor-4-Fluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1623-100G PC1623-25G PC1623-5G
APOSPC1623-100GEA 2220 DKK
APOSPC1623-100G APOSPC1623-25G APOSPC1623-5G
2-Chlor-4-Fluoranisol 98%
2-Chlor-4-Fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Kogepunkt: 197…200 °C
Massefylde: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672965
CAS-nummer: 2267-25-6