n-Butyl trifluoroacetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1614-100G PC1614-25G
APOSPC1614-100GEA 1190 DKK
APOSPC1614-100G APOSPC1614-25G
n-Butyl trifluoroacetate 97%
n-Butyl trifluoroacetate
Formel: C₆H₉F₃O₂
Kogepunkt: 72 °C
Massefylde: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 14 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039234
CAS-nummer: 367-64-6
EINECS: 206-699-0
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,II