5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1613-1G PC1613-5G
APOSPC1613-1GEA 349 DKK
APOSPC1613-1G APOSPC1613-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631406
CAS-nummer: 654-94-4