3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC1610-1G
PC1610-25G
PC1610-5G
APOSPC1610-1GEA
186
DKK
APOSPC1610-1G
APOSPC1610-25G
APOSPC1610-5G
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₈BFO₂ Smeltepunkt: 216…222 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07363785 CAS-nummer: 850593-06-5 |