3-Brom-1,1,1-trifluoracetone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1600-25G PC1600-100G
APOSPC1600-25GEA 349 DKK
APOSPC1600-25G APOSPC1600-100G
3-Brom-1,1,1-trifluoracetone 97%
3-Brom-1,1,1-trifluoracetone
Formel: BrH₂CC(O)CF₃
Kogepunkt: 85…87 °C
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 1,839 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039237
CAS-nummer: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,II