1-Brom-3,3,3-trifluor-2-propanol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1599-1G PC1599-5G
APOSPC1599-1GEA 327 DKK
APOSPC1599-1G APOSPC1599-5G
1-Brom-3,3,3-trifluor-2-propanol 96%
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol
Precursor for 2-(Trifluoromethyl)oxirane
Formel: BrH₂CCH(OH)CF₃
Kogepunkt: 124…126 °C
Massefylde: 1,861 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040945
CAS-nummer: 431-34-5
UN nummer: 1987
ADR: 3,III