2-Brom-3-(trifluormethyl)pyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1598E-25G PC1598E-5G
APOSPC1598E-25GEA 709 DKK
APOSPC1598E-25G APOSPC1598E-5G
2-Brom-3-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Kogepunkt: 76 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 37…41 °C
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153084
CAS-nummer: 175205-82-0
UN nummer: 2926
ADR: 4.1+6.1,III