4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC1594-1G PC1594-5G
APOSPC1594-1GEA 164 DKK
APOSPC1594-1G APOSPC1594-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₇BrF₃NO
Molekylvægt: 282.07 g/mol
Smeltepunkt: 116…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052361
CAS-nummer: 41513-05-7