4-Brom-2-(trifluormethoxy)thiophenol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1593W-10G PC1593W-1G
APOSPC1593W-10GEA 3550 DKK
APOSPC1593W-10G APOSPC1593W-1G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)thiophenol 95+%
4-Brom-2-(trifluormethoxy)thiophenol
Formel: C₇H₄BrF₃OS
Molekylvægt: 273.07 g/mol
Kogepunkt: 96…98 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00203474
CAS-nummer: 175278-15-6