4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1592K-10G PC1592K-25G PC1592K-5G
APOSPC1592K-10GEA 1020 DKK
APOSPC1592K-10G APOSPC1592K-25G APOSPC1592K-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide 97%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formel: C₉H₇BrF₃NO₂
Smeltepunkt: 135…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203979
CAS-nummer: 175278-18-9