6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
PC1589-1G PC1589-25G PC1589-5G
APOSPC1589-1GEA 819 DKK
APOSPC1589-1G APOSPC1589-25G APOSPC1589-5G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅FO₄
Molekylvægt: 208.15 g/mol
Smeltepunkt: 257…259 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03070543
CAS-nummer: 99199-59-4