4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1584-100G PC1584-25G PC1584-5G
APOSPC1584-100GEA 1020 DKK
APOSPC1584-100G APOSPC1584-25G APOSPC1584-5G
4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten 98%
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Precursor of 1,1,2-trifluoro-1,3-butadiene - A C4 intermediate for monofluoroolefins: JOC.,530,2304 (1998)
Formel: C₄H₄BrF₃
Kogepunkt: 95…98 °C
Massefylde: 1,639 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039274
CAS-nummer: 10493-44-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,II