1-Brom-2,4,5-trifluorbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1580-25G PC1580-500G
APOSPC1580-25GEA 273 DKK
APOSPC1580-25G APOSPC1580-500G
1-Brom-2,4,5-trifluorbenzen 99%
1-Brom-2,4,5-trifluorbenzen
For a study of lithiation under various conditions see: J. Chem. Soc, Perkin., 1,2729 (1995)
Formel: C₆H₂BrF₃
Kogepunkt: 144 °C
Smeltepunkt: –19 °C
Massefylde: 1,802 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000306
CAS-nummer: 327-52-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III