3-Fluorthioanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-3-(methylthio)benzene, 3-Fluorophenyl methyl sulphide
PC1579-100G PC1579-25G PC1579-5G
APOSPC1579-100GEA 5230 DKK
APOSPC1579-100G APOSPC1579-25G APOSPC1579-5G
3-Fluorthioanisol
3-Fluorthioanisol
Formel: C₇H₇FS
Molekylvægt: 142.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03789131
CAS-nummer: 658-28-6