1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1578-25G PC1578-5G
APOSPC1578-25GEA 763 DKK
APOSPC1578-25G APOSPC1578-5G
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol
Formel: C₇H₃F₁₃O₄
Molekylvægt: 398.08 g/mol
Kogepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156026
CAS-nummer: 147492-57-7