1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen
PC1575-100G PC1575-25G PC1575-500G
APOSPC1575-100GEA 327 DKK
APOSPC1575-100G APOSPC1575-25G APOSPC1575-500G
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen 99%
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen
Formel: C₆H₂BrF₃
Kogepunkt: 47…49 °C/60mmHg
Smeltepunkt: < –20 °C
Massefylde: 1,767 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070738
CAS-nummer: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III