2-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1573-100G PC1573-25G PC1573-5G
APOSPC1573-100GEA 687 DKK
APOSPC1573-100G APOSPC1573-25G APOSPC1573-5G
2-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin 98%
2-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Molekylvægt: 256.02 g/mol
Massefylde: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458013
CAS-nummer: 887267-47-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III