4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1572-25G PC1572-100G
APOSPC1572-25GEA 1910 DKK
APOSPC1572-25G APOSPC1572-100G
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NS
Smeltepunkt: 39…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039475
CAS-nummer: 332-26-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III