2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1571-25G PC1571-5G
APOSPC1571-25GEA 933 DKK
APOSPC1571-25G APOSPC1571-5G
2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol 98%
2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
Molekylvægt: 257.01 g/mol
Massefylde: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660162
CAS-nummer: 205371-26-2