1-Brom-2,3,4-trifluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1568-100G PC1568-250G PC1568-25G
APOSPC1568-100GEA 600 DKK
APOSPC1568-100G APOSPC1568-250G APOSPC1568-25G
1-Brom-2,3,4-trifluorbenzen 98%
1-Brom-2,3,4-trifluorbenzen
Formel: C₆H₂BrF₃
Kogepunkt: 47…49 °C/60mmHg
Massefylde: 1,777 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013248
CAS-nummer: 176317-02-5