1-Brom-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-alpha,alpha,beta,beta-tetrafluorophenetole
PC1567-25G PC1567-5G PC1567-100G
APOSPC1567-25GEA 1460 DKK
APOSPC1567-25G APOSPC1567-5G APOSPC1567-100G
1-Brom-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzen
1-Brom-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzen
Formel: C₈H₅BrF₄O
Kogepunkt: 195…196 °C
Massefylde: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042190
CAS-nummer: 68834-05-9
EINECS: 272-431-4