4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)nitrobenzene, 3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC1557-25G PC1557-5G PC1557-100G
APOSPC1557-25GEA 186 DKK
APOSPC1557-25G APOSPC1557-5G APOSPC1557-100G
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₃NO₃
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039243
CAS-nummer: 95668-20-5