5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Amino-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC1556-100G PC1556-25G PC1556-5G
APOSPC1556-100GEA 731 DKK
APOSPC1556-100G APOSPC1556-25G APOSPC1556-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039242
CAS-nummer: 886762-08-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III