3,5-Difluoro-4-chlorophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-3,5-difluorophenol
PC1555-10G PC1555-5G PC1555-1G
APOSPC1555-10GEA 3820 DKK
APOSPC1555-10G APOSPC1555-5G APOSPC1555-1G
3,5-Difluoro-4-chlorophenol 97%
3,5-Difluoro-4-chlorophenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
Molekylvægt: 164.54 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658279
CAS-nummer: 2268-03-3