2-Chlor-3-Fluorphenylboronsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (2-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid
PC1554-1G PC1554-250MG
APOSPC1554-1GEA 567 DKK
APOSPC1554-1G APOSPC1554-250MG
2-Chlor-3-Fluorphenylboronsyre 99%
2-Chlor-3-Fluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BClFO₂
Smeltepunkt: 80…84 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363741
CAS-nummer: 871329-52-1