Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1546-1G PC1546-25G PC1546-5G
APOSPC1546-1GEA 436 DKK
APOSPC1546-1G APOSPC1546-25G APOSPC1546-5G
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Formel: C₉H₇F₃O₂S
Kogepunkt: 117 °C/20mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203725
CAS-nummer: 88489-60-5