4-Bromotetrafluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
PC1539-1G PC1539-5G PC1539-25G
APOSPC1539-1GEA 164 DKK
APOSPC1539-1G APOSPC1539-5G APOSPC1539-25G
4-Bromotetrafluoroaniline 98%
4-Bromotetrafluoroaniline
Formel: C₆H₂BrF₄N
Smeltepunkt: 59…61 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012144
CAS-nummer: 1998-66-9