1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1536-10G PC1536-50G PC1536-1G
APOSPC1536-10GEA 654 DKK
APOSPC1536-10G APOSPC1536-50G APOSPC1536-1G
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Formel: C₇H₄BrF₃S
Kogepunkt: 81 °C/15mmHg
Massefylde: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040840
CAS-nummer: 333-47-1