3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,5-Dichloro-2-methylbenzotrifluoride
PC1535-1G PC1535-25G PC1535-5G PC1535-100G
APOSPC1535-1GEA 0 DKK
APOSPC1535-1G APOSPC1535-25G APOSPC1535-5G APOSPC1535-100G
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Formel: C₈H₅Cl₂F₃
Molekylvægt: 229.03 g/mol
Kogepunkt: 97…100 °C/23mmHg
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06246858
CAS-nummer: 74483-51-5