3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1529-1G PC1529-250MG PC1529-5G
APOSPC1529-1GEA 1120 DKK
APOSPC1529-1G APOSPC1529-250MG APOSPC1529-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, Technical Grade
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇F₃OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 82174-08-1