5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1523-25G PC1523-5G PC1523-100G
APOSPC1523-25GEA 414 DKK
APOSPC1523-25G APOSPC1523-5G APOSPC1523-100G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Kogepunkt: 99 °C/30mmHg
Massefylde: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02261763
CAS-nummer: 22062-53-9