4-Brom-2,6-difluorbenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1515-25G PC1515-5G PC1515-100G
APOSPC1515-25GEA 654 DKK
APOSPC1515-25G APOSPC1515-5G APOSPC1515-100G
4-Brom-2,6-difluorbenzonitril
4-Brom-2,6-difluorbenzonitril
Formel: C₇H₂BrF₂N
Smeltepunkt: 79…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310981
CAS-nummer: 123843-67-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III