2,3,5-Trifluorphenylboronsyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1511-1G PC1511-5G
APOSPC1511-1GEA 183 DKK
APOSPC1511-1G APOSPC1511-5G
2,3,5-Trifluorphenylboronsyre 95%
2,3,5-Trifluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₄BF₃O₂
Smeltepunkt: 221 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863166
CAS-nummer: 247564-73-4