5-Brom-2-nitrobenzotrifluorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
PC1510-100G PC1510-25G
APOSPC1510-100GEA 360 DKK
APOSPC1510-100G APOSPC1510-25G
5-Brom-2-nitrobenzotrifluorid 98%
5-Brom-2-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Molekylvægt: 270.01 g/mol
Kogepunkt: 95…100 °C/5mmHg
Smeltepunkt: 33…44 °C
Massefylde: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014706
CAS-nummer: 344-38-7