5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1509-1G PC1509-5G PC1509-25G
APOSPC1509-1GEA 295 DKK
APOSPC1509-1G APOSPC1509-5G APOSPC1509-25G
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride
Formel: C₆H₇ClFN
Kogepunkt: 114,7 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095271
CAS-nummer: 31181-53-0