2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1505-10G PC1505-5G
APOSPC1505-10GEA 1950 DKK
APOSPC1505-10G APOSPC1505-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂Cl₂FN
Molekylvægt: 190.0000 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658268
CAS-nummer: 161612-68-6