4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid 99%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene, 1-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene

PC1500-100G PC1500-25G
APOSPC1500-100GEA 436 DKK
APOSPC1500-100G APOSPC1500-25G
4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid 99%
4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Molekylvægt: 270.01 g/mol
Kogepunkt: 90…92 °C/5mmHg
Massefylde: 1.763 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014685
CAS-nummer: 349-03-1

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR