1-Chlor-3-Fluor-2-nitrobenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1499-1G PC1499-25G PC1499-5G
APOSPC1499-1GEA 164 DKK
APOSPC1499-1G APOSPC1499-25G APOSPC1499-5G
1-Chlor-3-Fluor-2-nitrobenzen
1-Chlor-3-Fluor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molekylvægt: 175.55 g/mol
Kogepunkt: 148…152 °C/30mmHg
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658264
CAS-nummer: 64182-61-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III