1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1497-1G PC1497-5G PC1497-25G
APOSPC1497-1GEA 164 DKK
APOSPC1497-1G APOSPC1497-5G APOSPC1497-25G
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene 96%
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
Formel: C₆H₂ClF₂NO₂
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658262
CAS-nummer: 169468-83-1