1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1493-25G PC1493-5G PC1493-1G
APOSPC1493-25GEA 907 DKK
APOSPC1493-25G APOSPC1493-5G APOSPC1493-1G
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formel: C₆F₃I₃
Smeltepunkt: 151…159 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06248899
CAS-nummer: 84322-56-5