2-Brom-5-nitrobenzotrifluorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1490-25G PC1490-100G
APOSPC1490-25GEA 164 DKK
APOSPC1490-25G APOSPC1490-100G
2-Brom-5-nitrobenzotrifluorid 98%
2-Brom-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Molekylvægt: 270.01 g/mol
Kogepunkt: 87…88 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 41…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014707
CAS-nummer: 367-67-9