1-Bromtetrafluor-2-iodethan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1480-25G PC1480-2G PC1480-5G
APOSPC1480-25GEA 2040 DKK
APOSPC1480-25G APOSPC1480-2G APOSPC1480-5G
1-Bromtetrafluor-2-iodethan 97%
1-Bromtetrafluor-2-iodethan
Formel: BrF₂CCF₂I
Molekylvægt: 306.82 g/mol
Kogepunkt: 78 °C
Massefylde: 1.648 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042136
CAS-nummer: 421-70-5
EINECS: 207-008-5